missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Bicarbonate |
| CAS | 29703-01-3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | CHCsO3 |
| MDL-nummer | MFCD00010961 |
| Synonym | cesium bicarbonate, cesium hydrogen carbonate, caesium bicarbonate, caesium 1+ ion bicarbonate, cesium hydrogencarbonate, acmc-1cmhe, cho3.cs, caesium 1+ bicarbonate, carbonic acid, cesiumsalt 1:1 |
| InChI-nyckel | ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Cs+].OC([O-])=O |
| IUPAC-namn | cesium(1+)vätekarbonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.92 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?