Läs mer
Cesium Bicarbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Bicarbonate |
| CAS | 29703-01-3 |
| Molekylformel | C H O3 . Cs |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Cs+].OC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | cesium;hydrogen carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.922 |
| Formel vikt | 193.898 |