Läs mer
Cesiumbromid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11312018
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312018 50 g 50g
11302018 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012928.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212,81 g/mol
Cesiumbromid används för att göra strålningsdetektorer och andra mätanordningar. Cesiumbromid har begränsad användning i djup IR. Cesiumbromid är något mer mottaglig för optisk bearbetning än CsI och används ibland som en stråldelare i bredbandsspektrofotometrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-69-1
Molekylformel BrCs
Molekylvikt (g/mol) 212.81
MDL-nummer MFCD00010954
InChI-nyckel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-namn cesium;bromid
LEDER [Br-].[Cs+]
Spécification
Kokpunkt 1300 °C
Kemiskt namn eller material Cesium bromide
Smältpunkt 636 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.6984
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Densitet 4.44
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 212.81
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium bromide
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.