Läs mer
Cesiumbromid, 99,9 %, rent
Produktkod. 10447780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447780 100 g Glasflaska 100g
10437780 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10447780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 SEK
    2577.65 SEK / 100g
    Save 347.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-69-1
Molekylformel BrCs
Molekylvikt (g/mol) 212.81
MDL-nummer MFCD00010954
InChI-nyckel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-namn cesium;bromid
LEDER [Br-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1300,0 °C
Kemiskt namn eller material Cesium bromide
Smältpunkt 636,0 °C
Namnnotering 99.9%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.44, 4.4400g/mL
Analysprocentintervall 99.90%
Linjär formel CsBr
Merck Index 15, 2008
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 55g/100 ml (20 c). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, praktiskt taget olöslig i aceton
Formel vikt 212.81
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.