Läs mer
Cesium bromide, 99% (metals basis)
Produktkod. p-4781847
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11386858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013490.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesiumbromid används i optik som en stråldelare i bredbandsspektrofotometrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-69-1
Molekylformel BrCs
Molekylvikt (g/mol) 212.81
MDL-nummer MFCD00010954
InChI-nyckel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-namn cesium;bromid
LEDER [Br-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C
Kemiskt namn eller material Cesium bromide
Smältpunkt 636°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Formel vikt 212.81
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6984
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.44 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.