Läs mer
Cesium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11337867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337867 10 g 10g
11347867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014289.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesiumbromid används som reagens, mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-69-1
Molekylformel BrCs
Molekylvikt (g/mol) 212.81
MDL-nummer MFCD00010954
InChI-nyckel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC-namn cesium;bromid
LEDER [Br-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C
Kemiskt namn eller material Cesium bromide
Smältpunkt 636°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2009
Löslighetsinformation Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Formel vikt 212.81
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.6984
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.44 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.