Läs mer
Cesiumkarbonat, 99,5 %, för analys
Produktkod. p-222819 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10008972 5 g Plastflaska 5g
10695072 25 g Plastflaska 25g
10553941 100 g Plastflaska 100g
10393812 500 g Plastflaska 500g
11984311 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10008972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192040050
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-17-8
Molekylformel CCs2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI-nyckel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium carbonate
Smältpunkt >400 °C
Namnnotering 99.5%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99,4 % min. (På skillnad)
Linjär formel Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15,2009
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 261 g/100 ml vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
IUPAC-namn dicesium;karbonat
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 0,5 % max (500 °C)
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.072, 4.0720g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.