Läs mer
Cesiumkarbonat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11341458
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341458 500 g 500g
11331458 5 g 5g
11311458 25 g 25g
11321458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010924.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Adiponitril används som en mellanprodukt för syntes av hexametylendiamin (diamino-1,6-hexan). Denna kemikalie är en viktig mellanprodukt för tillverkning av syntetfiber.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-17-8
Molekylformel CCs2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI-nyckel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium carbonate
Smältpunkt 610 °C (dekomposition)
Namnnotering (metallbas)
pH 10 till 12
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 500 g
Beilstein 4546405
Merck Index 14,2010
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Löslig i etanol, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
IUPAC-namn dicesium(1+)karbonat
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 4.072
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.