Läs mer
Cesiumkarbonat, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11394999
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394999 10 g 10g
11384999 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087635.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Cesiumkarbonat används i stor utsträckning som en prekursor för andra cesiumföreningar. Det fungerar som en bas i känsliga organiska reaktioner. Suzuki, Heck och Sonogashira syntes är några av de viktiga reaktionerna som involverar cesiumkarbonat. Det finner användning i solceller eftersom det ökar energiomvandlingseffektiviteten hos celler genom överföring av elektroner. Det används också vid tillverkning av speciella optiska glas, petroleumkatalytiska tillsatser, specialkeramik och inom svavelsyraindustrin. Det är användbart vid N-alkylering (av sulfonamider, betalaktamer, indoler, heterocykler och flera känsliga kväveföreningar), karbaminering av aminer, karbonylering av alkoholer och aerob oxidation av alkoholer till karbonylföreningar utan polymera biprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-17-8
Molekylformel CCs2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI-nyckel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium carbonate
Smältpunkt 610 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Beilstein 4546405
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och metylpyrrolidon.
IUPAC-namn dicesium(1+)karbonat
Formel vikt 325.82
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Densitet 4,072 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.