Learn More
Cesiumkarbonat, 99 % (metallbas)
Description
Cesiumkarbonat är prekursorn för andra cesiumföreningar. Det fungerar som en bas i känsliga organiska reaktioner. Suzuki, Heck och Sonogashira syntes är några av de viktiga reaktionerna som involverar cesiumkarbonat. Det finner användning i solceller eftersom det ökar energiomvandlingseffektiviteten hos celler genom överföring av elektroner. Det används också vid tillverkning av speciella optiska glas, petroleumkatalytiska tillsatser, speciell keramik och i svavelsyraindustrin. Det är användbart vid N-alkylering (av sulfonamider, betalaktamer, indoler, heterocykler och flera känsliga kväveföreningar), karbamination av aminer, karbonylering av alkoholer och aerob oxidation av alkoholer till karbonylföreningar utan överoxidationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cesium carbonate |
| Smältpunkt | 610°C (decomposition) |
| Fysisk form | Powder/Granules |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99% (metals basis) |
| Beilstein | 4546405 |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide. |
| IUPAC-namn | dicesium(1+)karbonat |
| Formel vikt | 325.82 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Show More |
Safety and Handling
- Cesium carbonate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.