Läs mer
Cesium carbonate, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Produktkod. p-4407365
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11376478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012117.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Gaze av rostfritt stål används oftast för trådvävning. Typiska trådduksapplikationer inkluderar användning med kemikalier, livsmedelsprodukter, läkemedel och exponering för fukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-17-8
Molekylformel CCs2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI-nyckel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium carbonate
Smältpunkt 610°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.994% (Metal basis)
Beilstein 4546405
Löslighetsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene.
IUPAC-namn dicesium;karbonat
Formel vikt 325.82
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 4.072
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.