Läs mer
Cesiumkarbonat, TRC
Produktkod. 30355840
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30355840 50 g
1 options
Produktkod. 30355840 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC27860050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Molekylformel Cs2CO3
Kvantitet 50 g
Synonym Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-namn dicesium; karbonat
Molekylvikt (g/mol) 325.82
Formel vikt 325.7956