Läs mer
Melford Cesiumklorid
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Optisk densitet: 50 % vikt/vikt lösning i 1 cm bancell vid 260 nm är< 0,02.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Chloride |
| CAS | 7647-17-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | CsCl |