Läs mer
Melford Cesiumklorid
Produktkod. 30018196
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018196 250 g
30018194 100 g
30018195 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018196 Leverantör Melford Leverantörsnummer C68050250.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Optisk densitet: 50 % vikt/vikt lösning i 1 cm bancell vid 260 nm är< 0,02.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Chloride
CAS 7647-17-8
Kvantitet 250 g
Molekylformel CsCl