Läs mer
Cesiumklorid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11336717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336717 100 g 100g
11326717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010018.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168,36 g/mol
Analytisk kemi reagens för att detektera oorganiska joner. Källa till cesiummetall. Fasöverföringskatalysator inom organisk kemi. Används för densitetsgradientarbete för att separera och rena proteiner (isopycnic centrifugering) inklusive kromosomala, plasmider och organeller (mitokondriella eller plasmider) DNA och olika RNA-typer. Framställning av elektriskt ledande glas och skärmar av katodstrålerör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1303 °C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.6418
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.99
Löslighetsinformation Löslig i vatten och koncentrerad saltsyra.
Formel vikt 168.36
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.