Läs mer
Cesiumklorid, 99,99 %, (spårmetallbas), för spektroskopi, optisk kvalitet
Produktkod. 10580964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10580964 5 g Glasflaska 5g
10762821 25 g Glasflaska 25g
10104790 100 g Glasflaska 100g
10657094 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10580964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206320050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys, För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1290,0 °C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646,0 °C
Namnnotering För spektroskopi
Färg Färglös till gul
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel CsCl
Merck Index 15, 2010
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1860 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, olösliga i aceton
IUPAC-namn cesium;klorid
Formel vikt 168.36
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.