Läs mer
Cesiumklorid, 99,999+% (metallbas)
Produktkod. 11339409
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339409 50 g 50g
11329409 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089188.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168,36 g/mol
Cesiumklorid används i stor utsträckning som en prekursor för källan till cesiumjoner. Den finner en tillämpning inom analytisk kemi och fungerar som ett reagens för att identifiera oorganiska joner som aluminium, gallium och krom genom fällningens färg och morfologi. Dess radioisotoper används i nuklearmedicinska tillämpningar såsom behandling av cancer och diagnos av hjärtinfarkt. Ibland kan den fungera som en fasöverföringskatalysator i utvalda organiska reaktioner. Det används vid tillverkning av elektriskt ledande glas och skärmar av katodstrålerör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1303 °C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.6418
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.99 g/mL
Merck Index 14,2011
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn cesium;klorid
Formel vikt 168.36
Procent renhet ≥99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.