Läs mer
Cesiumklorid, 99+%, för analys
Produktkod. 10531831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10531831 50 g Plastflaska 50g
10532021 250 g Plastflaska 250g
10183820 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10531831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189500500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1290,0 °C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646,0 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Densitet 3.983
Linjär formel CsCl
Merck Index 15, 2010
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1860 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, olösliga i aceton
IUPAC-namn cesium;klorid
Formel vikt 168.36
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.