Läs mer
Cesiumklorid (kristallint pulver), Fisher BioReagents
Beskrivning
Denna ekonomiska kvalitet av cesiumklorid kan användas där låga nivåer av metalljonföroreningar inte stör. Det rekommenderas för isolering av fag-DNA, plasmid-DNA eller totalt RNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1290 °C |
| Kemiskt namn eller material | Cesium Chloride |
| Smältpunkt | 646 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 9 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Analysprocentintervall | ≥99.5 % |
| Merck Index | 15, 2010 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cesium chloride
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.