Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium chloride Lanthanum chloride buffer |
| Kvantitet | 250 mL |
| MDL-nummer | MFCD00152971 |
| UN-nummer | UN3082 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1.17g/mL at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Caesium chloride, Lanthanum chloride anhydrous