Läs mer
Cesiumklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 11447891
Brand: MP Biomedicals 0215058905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cesiumklorid, ultrarent reagens, 99,999 %, vitt pulver
  • Cesiumklorid används för framställning av elektriskt ledande glas.
  • Det används också för att göra lösningar för separation av RNA från DNA genom densitetsgradientcentrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kvantitet 5 g