Läs mer
Cesiumklorid, ultratorrt, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11370038
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370038 5 g 5g
11360038 25 g 25g
11350038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042832.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168,36 g/mol
Cesiumklorid används i stor utsträckning vid isopycnisk centrifugering för att separera olika typer av DNA. Det är ett reagens inom analytisk kemi, där det används för att identifiera joner genom fällningens färg och morfologi. När den är berikad med radioisotoper, såsom 137CsCl eller 131CsCl, används cesiumklorid i nuklearmedicinska tillämpningar såsom behandling av cancer och diagnos av hjärtinfarkt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1303 °C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.6418
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.99 g/mL
Merck Index 14,2011
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1860 g/L) vid 20 °C, och etanol. Olöslig i aceton.
IUPAC-namn cesium;klorid
Formel vikt 168.36
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.