Läs mer
Cesium chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4824665
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11330328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043720.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesiumklorid används i stor utsträckning som en prekursor för källan till cesiumjoner. Den finner tillämpning inom analytisk kemi och fungerar som ett reagens för att identifiera oorganiska joner som aluminium, gallium och krom genom fällningens färg och morfologi. Dess radioisotoper används i nuklearmedicinska tillämpningar såsom behandling av cancer och diagnos av hjärtinfarkt. Ibland kan den fungera som en fasöverföringskatalysator i utvalda organiska reaktioner. Det används vid tillverkning av elektriskt ledande glas och skärmar av katodstrålerör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1303°C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646°C
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
Formel vikt 168.36
Odör Odorless
Brytningsindex 1.6418
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.