Läs mer
Cesium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11373867
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11373867 5 g 5g
11383867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11373867 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035690.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Den används som en prekursor för cesiummetall, den fungerar som en fasöverföringskatalysator, för molekylärgenetiska tillämpningar som används vid framställning av nukleinsyror för efterföljande hybridiserings- eller kloningsexperiment. Det är en användbar förening för densitetsgradientcentrifugering, för fraktionering av ribosomala subenheter, proteiner, glykoproteiner och virus, evakuering av radiorör, vid framställning av elektriskt ledande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium;klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifications
Kokpunkt 1303°C
Kemiskt namn eller material Cesium chloride
Smältpunkt 646°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2011
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 168.36
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.6418
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.99 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.