Läs mer
Cesiumklorid, ultratorr, 99,998 % (metallbas)
Beskrivning
Den används som en prekursor för cesiummetall, den fungerar som en fasöverföringskatalysator, för molekylärgenetiska tillämpningar som används vid framställning av nukleinsyror för efterföljande hybridiserings- eller kloningsexperiment. Det är en användbar förening för densitetsgradientcentrifugering, för fraktionering av ribosomala subenheter, proteiner, glykoproteiner och virus, evakuering av radiorör, vid framställning av elektriskt ledande glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ampulerad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1303 °C |
| Kemiskt namn eller material | Cesium chloride |
| Smältpunkt | 646 °C |
| Namnnotering | Ultratorr |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Ampull |
| Brytningsindex | 1.6418 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.