Läs mer
Cesiumklorid (vitt kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10629553
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10629553 1 kg Poly flaska 1kg
10734344 100 g Poly flaska 100g
10629743 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629553 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2101
 Begränsad artikel
I lager
Denna cesiumklorid av molekylärbiologi är idealisk för UV-analys av nukleinsyror under densitetsgradientcentrifugering och för isolering av plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartiklar och RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Kokpunkt 1290 °C
Kemiskt namn eller material Cesium Chloride
Smältpunkt 646 °C
Färg Vitt
pH 5 till 9
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex 1,367 till 1,371 (vid 25 °C)
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formel vikt 168.36
Procent renhet ≥99.999%
Kvalitet Molekylärbiologi
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.