Läs mer
Cesiumklorid (vitt kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10629743
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10629743 500 g Poly flaska 500g
10734344 100 g Poly flaska 100g
10629553 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629743 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP210500
 Begränsad artikel
I lager
Denna cesiumklorid av molekylärbiologi är idealisk för UV-analys av nukleinsyror under densitetsgradientcentrifugering och för isolering av plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartiklar och RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1290 °C
Kemiskt namn eller material Cesium Chloride
Smältpunkt 646 °C
Färg Vitt
pH 5 till 9
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex 1,367 till 1,371 (vid 25 °C)
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formel vikt 168.36
Procent renhet ≥99.999%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.