Läs mer
Cesiumklorid (vitt kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Beskrivning
Denna cesiumklorid av molekylärbiologi är idealisk för UV-analys av nukleinsyror under densitetsgradientcentrifugering och för isolering av plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartiklar och RNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1290 °C |
| Kemiskt namn eller material | Cesium Chloride |
| Smältpunkt | 646 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 9 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Poly flaska |
| Brytningsindex | 1,367 till 1,371 (vid 25 °C) |
| Anteckningar om renhetsgrad | DNase-, RNase- och protease-fria |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cesium chloride
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.