Läs mer
Cesiumklorid (vitt kristallint pulver/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. p-25038
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10734344
Brand: Fisher BioReagents BP210100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Denna cesiumklorid av molekylärbiologi är idealisk för UV-analys av nukleinsyror under densitetsgradientcentrifugering och för isolering av plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartiklar och RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-17-8
Molekylformel ClCs
Molekylvikt (g/mol) 168.36
MDL-nummer MFCD00010955
InChI-nyckel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-namn cesium(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1290°C
Kemiskt namn eller material Cesium Chloride
Smältpunkt 646°C
Färg Vitt
pH 5 to 9
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 100 g
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Formel vikt 168.36
Procent renhet ≥99.999%
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex 1.367 to 1.371 (at 25°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.