Läs mer
Cesium chromate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11396858
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396858 25 g 25g
11306868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-78-9 | CrCs2O4 | 381.80 g/mol
Cesiumkromat används för att producera cesiumånga genom reaktion med kisel, bor eller titan, som används i slutskedet av att skapa vakuumrör. Det används vid tillverkning av fotorör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-78-9
Molekylformel CrCs2O4
Molekylvikt (g/mol) 381.80
MDL-nummer MFCD00016050
InChI-nyckel BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
IUPAC-namn dicesium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium chromate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3087
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 381.81
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.