Läs mer
Cesium chromate, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11495647
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495647 10 g 10g
11405657 50 g 50g
11415657 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23619.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-78-9
Molekylformel CrCs2O4
Molekylvikt (g/mol) 381.80
MDL-nummer MFCD00016050
InChI-nyckel BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
IUPAC-namn dicesium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium chromate
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3087
Formel vikt 381.81
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic