Läs mer
Cesium fluoride, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7049094
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307617 25 g 25g
11317617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012885.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Används för desilyleringsreaktioner i organisk syntes. Användbar bas i organisk kemi, på grund av dess låga nukleofilicitet. På grund av sin höga joniska karaktär är den en mycket reaktiv källa för fluoridjoner i organisk syntes. Valfritt reagens när reaktiv naken fluorid krävs. Effektiv katalysator för att främja Knoevenegal-kondensering. Enkelkristaller av CsF är användbara som fönster för celler för infraröd spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13400-13-0
Molekylformel CsF
Molekylvikt (g/mol) 151.90
MDL-nummer MFCD00010960
InChI-nyckel XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
LEDER [F-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1251°C
Kemiskt namn eller material Cesium fluoride
Smältpunkt 682°C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2923
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
IUPAC-namn cesium;fluorid
Formel vikt 151.9
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.115 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.