Läs mer
Cesium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11396478
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396478 1 g 1g
11306488 10 g 10g
11316488 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012121.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Cesiumfluorid används för desilyleringsreaktioner i organisk syntes. Användbar bas i organisk kemi, på grund av dess låga nukleofilicitet. På grund av sin höga joniska karaktär är den en mycket reaktiv källa för fluoridjoner i organisk syntes. Valfritt reagens när reaktiv naken fluorid krävs. Effektiv katalysator för att främja Knoevenegal-kondensering. Enkelkristaller av CsF är användbara som fönster för celler för infraröd spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13400-13-0
Molekylformel CsF
Molekylvikt (g/mol) 151.90
MDL-nummer MFCD00010960
InChI-nyckel XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
IUPAC-namn cesium;fluorid
LEDER [F-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1251°C
Kemiskt namn eller material Cesium fluoride
Smältpunkt 682°C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2923
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Formel vikt 151.9
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.