Läs mer
Cesium fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium fluoride |
| CAS | 13400-13-0 |
| Molekylformel | CsF |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cesium Monofluoride, NSC 84270 |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [F-].[Cs+] |
| IUPAC-namn | cesium;fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.9 |
| Formel vikt | 151.9039 |