Läs mer
Cesium Hexafluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Hexafluorophosphate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1 |
| Formel vikt | 277.8696 |