Läs mer
Cesiumvätekarbonat, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307807
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307807 25 g 25g
11397797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014234.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29703-01-3 | CHCsO3 | 193.92 g/mol
Cesiumvätekarbonat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29703-01-3
Molekylformel CHCsO3
Molekylvikt (g/mol) 193.92
MDL-nummer MFCD00010961
InChI-nyckel ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bicarbonate, cesium hydrogen carbonate, caesium bicarbonate, caesium 1+ ion bicarbonate, cesium hydrogencarbonate, acmc-1cmhe, cho3.cs, caesium 1+ bicarbonate, carbonic acid, cesiumsalt 1:1
PubChem CID 2734983
IUPAC-namn cesium(1+)vätekarbonat
LEDER [Cs+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydrogen carbonate
Smältpunkt 175°C (decomposition)
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 193.92
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium hydrogen carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, cesium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.