Läs mer
Cesiumhydroxid, 50% w/w aq. lösning, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375729
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375729 100 g 100g
11365729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010020.NF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesiumhydroxid används i elektriska ackumulatorbatterier. Används även för att tillverka porösa cesiumtitanosilikater och potentiella jonbytarmaterial för sanering av radioaktivt avfall. Cesiumhydroxid används som elektrolyt i alkaliska batterier vid minusgrader, färgfotografering och som katalysator vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21351-79-1
Molekylformel CsHO
Molekylvikt (g/mol) 149.91
MDL-nummer MFCD00010964
InChI-nyckel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC-namn cesium;hydroxid
LEDER [OH-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydroxide
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2681
Löslighetsinformation Highly soluble in water.
Formel vikt 149.91
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Känslighet Air Sensitive
Densitet 1.725 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.