Läs mer
Cesiumhydroxid, 50 % vikt och vikt av vatten, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11420490
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420490 100 g 100g
11410490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016505.NF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149,91 g/mol
Cesiumhydroxid används vid framställning av porösa cesiumtitanosilikater, som är potentiella jonbytarmaterial som används för rengöring av radioaktivt avfall. Det är också involverat i framställningen av andra cesiumsalter. Vidare används den som en elektrolyt i alkaliska batterier och som en katalysator vid organisk syntes. Utöver detta används den i färgfotografering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21351-79-1
Molekylformel CsHO
Molekylvikt (g/mol) 149.91
MDL-nummer MFCD00010964
InChI-nyckel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
LEDER [OH-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydroxide
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luftkänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 1.725 g/mL
UN-nummer UN2681
Löslighetsinformation Blandbar med etanol.
IUPAC-namn cesium(1+)hydroxid
Formel vikt 149.91
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.