Läs mer
Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11386678
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386678 100 g 100g
11376678 5 g 5g
11396678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013233.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12260-45-6 | CsHO | 149.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12260-45-6
Molekylformel CsHO
Molekylvikt (g/mol) 149.91
MDL-nummer MFCD00010964
InChI-nyckel HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
LEDER [OH-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydroxide hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
IUPAC-namn cesium;hydroxid;hydrat
Formel vikt 149.91 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Caesium hydroxide hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Caesium hydroxide hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.