Läs mer
Cesiumhydroxidmonohydrat, 96%; cesiumkarbonat< 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334569
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334569 5 g 5g
11470657 25 g 25g
11480657 100 g 100g
11490657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11334569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22480.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Cesiumhydroxidmonohydrat kan användas som en stark elektrolyt för batteriet och det kan också användas som polymerisationskatalysator. Det används också som råmaterial för tillverkning av olika cesiumsalter och katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cesiumhydroxidmonohydrat kan användas som en stark elektrolyt för batteriet och det kan också användas som polymerisationskatalysator. Det används också som råmaterial för tillverkning av olika cesiumsalter och katalysatorer.
Löslighet Lösligt i vatten
med exoterm reaktion.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35103-79-8
Molekylformel CsH3O2
Molekylvikt (g/mol) 167.93
MDL-nummer MFCD00149664
InChI-nyckel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
LEDER O.[OH-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydroxide monohydrate
Smältpunkt 205°C to 206°C
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent cesiumkarbonat< 5 %
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Löslighetsinformation Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC-namn cesium;hydroxid;hydrat
Formel vikt 167.93 (149.91 Anhydrous)
Procent renhet 96%
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 1.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.