Läs mer
Cesiumhydroxidmonohydrat, 96%; cesiumkarbonat< 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470657
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11470657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22480.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Cesiumhydroxidmonohydrat kan användas som en stark elektrolyt för batteriet och det kan också användas som polymerisationskatalysator. Det används också som råmaterial för tillverkning av olika cesiumsalter och katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cesiumhydroxidmonohydrat kan användas som en stark elektrolyt för batteriet och det kan också användas som polymerisationskatalysator. Det används också som råmaterial för tillverkning av olika cesiumsalter och katalysatorer.
Löslighet Lösligt i vatten
med exoterm reaktion.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35103-79-8
Molekylformel CsH3O2
Molekylvikt (g/mol) 167.93
MDL-nummer MFCD00149664
InChI-nyckel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
LEDER O.[OH-].[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium hydroxide monohydrate
Smältpunkt 205°C to 206°C
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent cesiumkarbonat< 5 %
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Löslighetsinformation Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC-namn cesium(1+)hydrathydroxid
Formel vikt 167.93 (149.91 Anhydrous)
Procent renhet 96%
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 1.87
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cesium hydroxide monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.