Läs mer
Cesium Hydroxide Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Hydroxide Monohydrate |
| CAS | 35103-79-8 |
| Molekylformel | CsHO . H2O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1 |
| LEDER | O.[OH-].[Cs+] |
| IUPAC-namn | cesium;hydroxide;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.928 |
| Formel vikt | 167.9188 |