Läs mer
Cesium iodide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11376717
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11376717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010022.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesiumjodid används i FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometers) som en stråldelare. Cesiumjodid uppvisar hög stoppkraft för gammastrålar. Användbar som ingångsfosfor i fluoroskopiutrustning och effektiv fotokatod för extrema ultravioletta våglängder. Snabbt och tätt scintillerande material - användbart i elektromagnetisk kalorimetri i partikelfysik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-17-5
Molekylformel CsI
Molekylvikt (g/mol) 259.81
MDL-nummer MFCD00010962
InChI-nyckel XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC-namn cesium;jodid
LEDER [I-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1280°C
Kemiskt namn eller material Cesium iodide
Smältpunkt 626°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2014
Löslighetsinformation Soluble in water; Soluble in ethanol; Slightly soluble in methanol; Insoluble in acetone
Formel vikt 259.81
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7876
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.