Läs mer
Cesiumjodid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381588
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381588 25 g 25g
11371588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010992.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesiumjodid används som ingångsfosfor i röntgenbildförstärkarrör i fluoroskopiutrustning. Den används också som utrustning för elektromagnetisk kalorimetri i experimentell partikelfysik. Den används ofta som en stråldelare i Fourier Transform Infrared (FT-IR) spektrometrar. Cesiumjodid är en oorganisk scintillator som främst används inom experimentell kärnfysik, högenergifysik, nuklearmedicin, kärntomografi, miljöstudier och många andra användningsområden. Det används i kalorimetrar och detektorer och används också som fosfor i fluoroskopiutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-17-5
Molekylformel CsI
Molekylvikt (g/mol) 259.81
MDL-nummer MFCD00010962
InChI-nyckel XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC-namn cesium;jodid
LEDER [I-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1280°C
Kemiskt namn eller material Cesium iodide
Smältpunkt 626°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2014
Löslighetsinformation Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Formel vikt 259.81
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7876
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.