Läs mer
Cesium Iodide, TRC
Produktkod. 30355649
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30355649 250 mg
1 options
Produktkod. 30355649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC280018250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium Iodide
CAS 7789-17-5
Molekylformel CsI
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].[Cs+]
IUPAC-namn cesium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 259.81
Formel vikt 259.8099