Läs mer
Cesium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cesium Iodide |
| CAS | 7789-17-5 |
| Molekylformel | CsI |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].[Cs+] |
| IUPAC-namn | cesium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.81 |
| Formel vikt | 259.8099 |