Läs mer
Cesium iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11358597
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358597 10 g 10g
11338597 1 g 1g
11368597 50 g 50g
11348597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11358597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035729.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesiumjodid används som stråldelare i Fourier-transformationsinfraröda (FT-IR) spektrometrar. Den används ofta som scintillator i kiselfotodioder. Det används i kalorimetrar och detektorer och används även som fosfor i fluoroskopiutrustning. Den finner tillämpning vid tillverkning av cellfönster och prismor i infraröd spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-17-5
Molekylformel CsI
Molekylvikt (g/mol) 259.81
MDL-nummer MFCD00010962
InChI-nyckel XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
LEDER [I-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt 1280°C
Kemiskt namn eller material Cesium iodide
Smältpunkt 626°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2014
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
IUPAC-namn cesium;jodid
Formel vikt 259.81
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.7876
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.