Läs mer
Cesium metavanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323608 25 g 25g
11313608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039213.14
Request Bulk or Custom Format
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14644-55-4
Molekylformel CsO3V
Molekylvikt (g/mol) 231.844
MDL-nummer MFCD00049812
InChI-nyckel SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cesium vanadate, meta
PubChem CID 23689378
IUPAC-namn cesium;oxido(dioxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)=O.[Cs+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium metavanadate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 231.84
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.