Läs mer
Cesium nitrate, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-3256980
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11387607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012884.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Framställning av Cs-föreningar
Beredning av cesiumföreningar Cesiumnitratprismor används i infraröd spektroskopi, röntgenfosfor och scintillationsräknare. Det är ett prekursormaterial för syntes av cesiumnitratokuprat och cesiumsalter. Cesiumnitrat dopat på kolbaserad ruteniumkatalysator spelar en viktig roll i syntesen av ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-18-6
Molekylformel CsNO3
Molekylvikt (g/mol) 194.909
MDL-nummer MFCD00010963
InChI-nyckel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-namn cesium;nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Cesium nitrate
Smältpunkt 414°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 194.91
Brytningsindex 1.55
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.68
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Caesium Nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cesium nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.