Läs mer
Cesiumnitrat, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11392388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392388 25 g 25g
11372388 5 g 5g
11382388 100 g 100g
11302398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11392388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014440.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194,909 g/mol
Cesiumnitratprismor används i infraröd spektroskopi, röntgenfosfor och scintillationsräknare. Det är ett prekursormaterial för syntes av cesiumnitratokuprat och cesiumsalter. Cesiumnitrat dopat på kolbaserad ruteniumkatalysator spelar en viktig roll i syntesen av ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-18-6
Molekylformel CsNO3
Molekylvikt (g/mol) 194.909
MDL-nummer MFCD00010963
InChI-nyckel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-namn cesium;nitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifikationer
Kokpunkt (nedbrytning)
Kemiskt namn eller material Cesium nitrate
Smältpunkt 414 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.55
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt kristallint pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 3,68 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten och aceton. Lätt löslig i etanol.
Formel vikt 194.91
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.